Läs mer
Oryzalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oryzalin |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N4O6S/c1-3-5-14(6-4-2)12-10(15(17)18)7-9(23(13,21)22)8-11(12)16(19)20/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H2,13,21,22) |
| Formel vikt | 346.0947 |