Läs mer
Osalmid, MedChemExpress
Produktkod. 16492369
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16492369 1 g -
16422306 500 mg -
16408846 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16492369 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2116
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound; suppresses ribonucleotide reductase activity with an IC50 of 8.23 μM.
Osalmid is a ribonucleotide reductase small subunit M2 (RRM2) targeting compound
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osalmid
CAS 526-18-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H11NO3
Kvantitet 1 g
Synonym Oxaphenamide 4'-Hydroxysalicylanilide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (436.24 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)C2=CC=CC=C2O
Molekylvikt (g/mol) 229.23
Formel vikt 229.23
Procent renhet 99.85%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus