missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ OSBP Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA518218
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.
Oxysterol binding protein is an intracellular protein that is believed to transport sterols from lysosomes to the nucleus where the sterol down-regulates the genes for the LDL receptor, HMG-CoA reductase, and HMG synthetase.
Specifikationer
| OSBP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Osbp | |
| 1110018F06Rik; AW559088; HGNC:8503; Kiaa4220; mKIAA4220; OSBP; OSBP1; oxysterol binding protein; oxysterol-binding protein 1 | |
| Goat | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| 5007 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.5 mg/mL | |
| TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P22059 | |
| Osbp | |
| Synthetic peptide sequence (CKEKQDWSSCPDIF) corresponding to the C-terminus amino acids of OSBP (aa 794-807). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering