missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oseltamivir 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oseltamivir (free base) |
| CAS | 196618-13-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oseltamivir (free base) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H28 N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t13-,14+,15+/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1 |
| IUPAC-namn | ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexene-1-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?