Läs mer
Oseltamivir Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oseltamivir acid hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N2O4.ClH/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17;/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19);1H/t11-,12+,13+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 320.1503 |