missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oseltamivir Acid, TRC

Produktkod. 30008634
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008634 25 mg
30004641 5 mg
30007205 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008634 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO70098025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 187227-45-8
Molekylformel C14 H24 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Synonym 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, (3R,4R,5S)-, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, [3R-(3α,4β,5α)]-, (3R,4R,5S)-4-(Acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, GS 4071, Oseltamivir acid, Ro 64-0802
IUPAC-namn (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyclohexene-1-carboxylic acid
LEDER CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@H](N)[C@H]1NC(=O)C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oseltamivir Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C14H24N2O4/c1-4-10(5-2)20-12-7-9(14(18)19)6-11(15)13(12)16-8(3)17/h7,10-13H,4-6,15H2,1-3H3,(H,16,17)(H,18,19)/t11-,12+,13+/m0/s1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 284.1736
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.