Läs mer
Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oseltamivir Namino-fructosyl Conjugate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H38N2O9/c1-5-14(6-2)33-17-9-13(21(29)31-7-3)8-15(18(17)24-12(4)25)23-11-22(30)20(28)19(27)16(26)10-32-22/h9,14-20,23,26-28,30H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16+,17?,18+,19+,20-,22?/m0/s1 |
| Formel vikt | 474.26 |
| Procent renhet | >95% |