Läs mer
Tocris Bioscience™ Oseltamivir phosphate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18735506
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18735506 100 mg
1 options
Produktkod. 18735506 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7224/100
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Influenza virus neuraminidase inhibitor; antiviral prodrug
Oseltamivir phosphate is a viral neuraminidase inhibitor prodrug; metabolized to GS 4071. Metabolite exhibits potent inhibition of neuraminidase from multiple influenza strains (IC50 values range from 0.3 to 2 nM). Inhibits cellular effects of influenza infection in vitro (IC50 values range from 0.6 to 150 nM). Displays highest potency against H1N1 and H3N2 influenza A strains. Inhibits H1N1 influenza infection in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (3 R,4 R,5 S)-4-Acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
CAS 204255-11-8
Kvantitet 100 mg
Mål Hydrolase Inhibitors
Molekylformel C16H28N2O4.H3PO4
Renhet 0.98