Läs mer
Oseltamivirfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15698715 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15698715 1 g 1g
15608725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698715 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461170010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 204255-11-8
Molekylformel C16H28N2O4·H3PO4
Molekylvikt (g/mol) 410.4
InChI-nyckel PGZUMBJQJWIWGJ-ONAKXNSWSA-N
Synonym oseltamivir phosphate, tamiflu, oseltamir phosphate, unii-4a3o49ngez, 4a3o49ngez, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxy cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, ethyl 3r,4r,5s-4-acetamido-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1, osteltamivir phosphate, 3r-3alpha,4beta,5alpha-ethyl 4-acetylamino-5-amino-3-1-ethylpropoxy-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate 1:1
PubChem CID 78000
ChEBI CHEBI:7799
IUPAC-namn etyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxicyklohexen-1-karboxylat;fosforsyra
LEDER CCC(CC)OC1C=C(CC(C1NC(=O)C)N)C(=O)OCC.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oseltamivir phosphate
Färg Vitt till off-white
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 410.4
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oseltamivir phosphate, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oseltamivir phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.