Läs mer
Oseltamivirfosfat, LoGiCal
Produktkod. 30460655
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460655 10 mg
1 options
Produktkod. 30460655 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1239.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oseltamivir Phosphate
CAS 204255-11-8
Analyt- eller komponentnamn Oseltamivir Phosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate
InChI formel InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O
IUPAC-namn etyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyklohexen-1-karboxylat; Fosforsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 410.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 410,1818 g/mol