Läs mer
Oseltamivir phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oseltamivir phosphate |
| CAS | 204255-11-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H31N2O8P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | GS 4104 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OCC)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC.OP(O)(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.4 |
| Visa mer |