Läs mer
Oseltamivir phosphate, MedChemExpress
Produktkod. 16451826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451826 500 mg 500mg
16407236 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Oseltamivir phosphate (GS 4104) is a neuraminidase inhibitor recommended for the treatment and prophylaxis of influenza A and B.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oseltamivir phosphate
CAS 204255-11-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H31N2O8P
Kvantitet 500 mg
Synonym GS 4104
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (243.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC)C1=C[C@H]([C@@H]([C@H](C1)N)NC(C)=O)OC(CC)CC.OP(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 410.4
Formel vikt 410.4
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus