Läs mer
Oseltamivirfosfat, TRC
Produktkod. 17965105
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17965105 10 mg
17903815 1 g
17942545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17965105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO70100010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 204255-11-8
Molekylformel C16 H28 N2 O4 . H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 410.4
Synonym Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, (3R,4R,5S)-, phosphate (1:1), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 4-(acetylamino)-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-, ethyl ester, [3R-(3α,4β,5α)]-, phosphate (1:1), (-)-Oseltamivir phosphate, Ethyl (3R,4R,5S)-4-N-Acetylamino-5-amino-3-(1-ethylpropoxy)-1-cyclohexene-1-carboxylate phosphate (1:1), Ethyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-ene-1-carboxylate phosphate, Fluvir, Oseltamir phosphate, Ro 64-0796/002, Saiflu, Tamiflu
IUPAC-namn etyl (3R,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-3-pentan-3-yloxycyklohexen-1-karboxylat; Fosforsyra
LEDER CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](N)C1.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oseltamivir Phosphate
InChI formel InChI=1S/C16H28N2O4.H3O4P/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19;1-5(2,3)4/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19);(H3,1,2,3,4)/t13-,14+,15+;/m0./s1
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 410.1818