Läs mer
Oseltamivir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oseltamivir (free base) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2O4/c1-5-12(6-2)22-14-9-11(16(20)21-7-3)8-13(17)15(14)18-10(4)19/h9,12-15H,5-8,17H2,1-4H3,(H,18,19)/t13-,14+,15+/m0/s1 |
| Formel vikt | 312.2049 |
| Procent renhet | >95% |