missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OSI-420, Free Base (Desmethyl Erlotinib), TRC

Produktkod. 30417620
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417620 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO70225010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material OSI-420','Free Base (Desmethyl Erlotinib)
CAS 183321-86-0
Molekylformel C21 H21 N3 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Ethanol','2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-7-(2-methoxyethoxy)-6-quinazolinyl]oxy]-, 2-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-7-(2-methoxyethoxy)-6-quinazolinyl]oxy]ethanol, CP 473420, Desmethyl erlotinib, OSI-420 (free base), 6-O-Desmethylerlotinib, N-(3-Ethynylphenyl)-6-(2-hydroxyethoxy)-7-(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine
InChI formel InChI=1S/C21H21N3O4/c1-3-15-5-4-6-16(11-15)24-21-17-12-19(27-8-7-25)20(28-10-9-26-2)13-18(17)22-14-23-21/h1,4-6,11-14,25H,7-10H2,2H3,(H,22,23,24)
LEDER COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO
IUPAC-namn 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl]oxyethanol
Molekylvikt (g/mol) 379.41
Formel vikt 379.1532
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.