Läs mer
OSI-420, Free Base (Desmethyl Erlotinib), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | OSI-420','Free Base (Desmethyl Erlotinib) |
| CAS | 183321-86-0 |
| Molekylformel | C21 H21 N3 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ethanol','2-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-7-(2-methoxyethoxy)-6-quinazolinyl]oxy]-, 2-[[4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-7-(2-methoxyethoxy)-6-quinazolinyl]oxy]ethanol, CP 473420, Desmethyl erlotinib, OSI-420 (free base), 6-O-Desmethylerlotinib, N-(3-Ethynylphenyl)-6-(2-hydroxyethoxy)-7-(2-methoxyethoxy)-4-quinazolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N3O4/c1-3-15-5-4-6-16(11-15)24-21-17-12-19(27-8-7-25)20(28-10-9-26-2)13-18(17)22-14-23-21/h1,4-6,11-14,25H,7-10H2,2H3,(H,22,23,24) |
| LEDER | COCCOc1cc2ncnc(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCO |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-ethynylanilino)-7-(2-methoxyethoxy)quinazolin-6-yl]oxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.41 |
| Formel vikt | 379.1532 |