missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Osilodrostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osilodrostat |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FN3/c14-12-5-9(6-15)1-3-11(12)13-4-2-10-7-16-8-17(10)13/h1,3,5,7-8,13H,2,4H2/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 227.0859 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?