Läs mer
Osimertinib-13CD3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osimertinib-13CD3 |
| CAS | 2254100-49-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2713CH30D3N7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33N7O2/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)/i4+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])N(CCN(C)C)c1cc(OC)c(Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34)cc1NC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-(trideuterio(1^{13}C)methyl)amino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 503.62 |
| Formel vikt | 503.2918 |
| Visa mer |