missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Osimertinib, Mikromol™
Beskrivning
Osimertinib
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osimertinib |
| CAS | 1421373-65-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Osimertinib |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C28 H33 N7 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propenamide, N-[2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, N-[2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide, AZD 9291, Osimertinib, Tagrisso |
| InChI formel | InChI=1S/C28H33N7O2/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(37-6)17-25(22)34(4)15-14-33(2)3)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-35(5)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32) |
| LEDER | COc1cc(N(C)CCN(C)C)c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34 |
| IUPAC-namn | N-[2-[2-(dimethylamino)ethyl-methylamino]-4-methoxy-5-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]prop-2-enamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?