Läs mer
Osimertinib N'-Oxide, TRC
Produktkod. 30426229
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30426229 5 mg
1 options
Produktkod. 30426229 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO7022755MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1975982-94-5
Molekylformel C28H33N7O3
Molekylvikt (g/mol) 515.61
Synonym Osimertinib Impurity M
IUPAC-namn 2-[5-methoxy-N-methyl-4-[[4-(1-methylindol-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]-2-(prop-2-enoylamino)anilino]-N,N-dimethylethanamine oxide
LEDER COc1cc(N(C)CC[N+](C)(C)[O-])c(NC(=O)C=C)cc1Nc2nccc(n2)c3cn(C)c4ccccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osimertinib N'-Oxide
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H33N7O3/c1-7-27(36)30-22-16-23(26(38-6)17-25(22)33(2)14-15-35(4,5)37)32-28-29-13-12-21(31-28)20-18-34(3)24-11-9-8-10-19(20)24/h7-13,16-18H,1,14-15H2,2-6H3,(H,30,36)(H,29,31,32)
Formel vikt 515.2645