Läs mer
OSIP-486823, MedChemExpress
Produktkod. 16422298
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16422298 5 mg
1 options
Produktkod. 16422298 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00004
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
OSIP-486823 is a novel microtubule-interfering agent with distinct biological effects on both protein kinase G (PKG) and microtubules.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material OSIP-486823
CAS 200803-37-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H28FNO4
Kvantitet 5 mg
Synonym OSIP 486823OSIP486823CP248
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)CC(C2=C/3C=CC(F)=C2)=C(C)C3=C\C4=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C4
Molekylvikt (g/mol) 473.54
Formel vikt 473.54
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease