Läs mer
Osmium(III)kloridhydrat
Produktkod. 10450351 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10450351 500 mg Glasflaska 500mg
10721555 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10450351 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 318705000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14996-60-2 | Cl3H2OOs | 314,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14996-60-2
Molekylformel Cl3H2OOs
Molekylvikt (g/mol) 314.60
MDL-nummer MFCD00149815
InChI-nyckel KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
LEDER O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium(III) chloride hydrate
Smältpunkt >500,0 °C
Färg Svart till rött
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 500 mg
Linjär formel OsCl3·xH2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn triklorosmium;hydrat
Formel vikt 296.56
Förpackning Glasflaska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Osmium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Osmium(III) chloridehydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.