Learn More
Osmium(III)kloridhydrat
Product Code. 10721555 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10721555 2.5 g Glasflaska 2.5g
10450351 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10721555 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 318700025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Add to basket
CAS: 14996-60-2 | Cl3H2OOs | 314,60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14996-60-2
Molekylformel Cl3H2OOs
Molekylvikt (g/mol) 314.60
MDL-nummer MFCD00149815
InChI-nyckel KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
PubChem CID 16211485
LEDER O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Osmium(III) chloride hydrate
Smältpunkt >500,0 °C
Färg Svart till rött
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 2.5 g
Linjär formel OsCl3·xH2O
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
IUPAC-namn triklorosmiumhydrat
Formel vikt 296.56
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.