Läs mer
Osmium(III)kloridtrihydrat, Premion™ , 99,99 % (metallbas), Os 52-56 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327738
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327738 1 g 1g
11317738 0.25 g 0.25g
11307738 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033480.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135296-80-9 | Cl3H6O3Os | 350.625 g/mol
Osmium(III)kloridtrihydrat används som reagens för framställning av diklordihydridoosmiumkomplex. Det är också användbart som utgångsmaterial och en effektiv alkanoxidationskatalysator i närvaro av pyridin och väteoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135296-80-9
Molekylformel Cl3H6O3Os
Molekylvikt (g/mol) 350.625
MDL-nummer MFCD00011148
InChI-nyckel UACQLNPCDXDCID-UHFFFAOYSA-K
Synonym osmium iii chloride trihydrate, osmium trichloride trihydrate, cl3os.3h2o, acmc-20ak04, trichloroosmium-water 1/3, trichloroosmium trihydrate, osmium iii chloride trihydrate, premion
PubChem CID 57348105
IUPAC-namn triklorosmium;trihydrat
LEDER O.O.O.Cl[Os](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium(III) chloride trihydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Svart-röd
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel OsCl3·3H2O
UN-nummer UN3260
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 350.60 (296.56 Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Os 52 to 56%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.