Läs mer
Osmiumpulver, -20 mesh, 99,95 % (metallbas)
Produktkod. 11369197
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369197 1 g 1g
11359197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039998.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-04-2 | Os | 190,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-2-7440
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-namn osmium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium powder
Kvantitet 1 g
Maskstorlek -20 Mesh
Analysprocentintervall 99,95 % (metallbaserad bas)
Molekylformel Os
MDL-nummer MFCD00011147
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
InChI-nyckel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Os]
Molekylvikt (g/mol) 190.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.