Läs mer
Osmium powder, -20 mesh, 99.95% (metals basis)
Produktkod. p-4408753
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11369197
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039998.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-04-2 | Os | 190.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4-2-7440
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC-namn osmium
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium powder
Kvantitet 1 g
Maskstorlek -20 Mesh
Analysprocentintervall 99.95% (metals basis)
Molekylformel Os
MDL-nummer MFCD00011147
Synonym ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
InChI-nyckel SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Os]
Molekylvikt (g/mol) 190.23
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.