Läs mer
Osmiumstandard: Os @ 10 μg/ml i 5 % HCl, VHG™
Produktkod. 17943036
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17943036 100 ml
1 options
Produktkod. 17943036 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLOSH100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Osmiumstandard: Os @ 10 μg/ml i 5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium
CAS 4-2-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Osmium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Os
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Os
InChI formel InChI=1S/Os
LEDER [Os]
IUPAC-namn Osmium
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Molekylvikt (g/mol) 190.23
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 191,961 g/mol