Läs mer
Osmiumstandard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Produktkod. 17933096
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933096 500 ml
17994206 50 ml
17980486 100 ml
17932546 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17933096 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPOSH500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Osmiumstandard: Os @ 1000 μg/ml i 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium
CAS 4-2-7440
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Osmium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Os
Koncentration 1000 μg/mL
Synonym Os
InChI formel InChI=1S/Os
LEDER [Os]
IUPAC-namn Osmium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 190.23
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 191.961 g/mol