Läs mer
Osmium Tetroxide (4% in H2O), TRC
Produktkod. 30133698
Change view
Kvantitet:
1 mL
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133698 1 mL -
30011766 2.5 mL 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO7025051ML
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20816-12-0
Molekylformel O4 Os
Molekylvikt (g/mol) 254.23
Synonym Osmium oxide (OsO4), (T-4)-, Osmium oxide (OsO4) (8CI), Milas' reagent, Osmium oxide, Osmium tetraoxide, Osmium tetroxide, Osmium(IV) oxide, Reagents, Milas', Tetraoxoosmium
IUPAC-namn tetraoxoosmium
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium Tetroxide
Kvantitet 1 mL
InChI formel InChI=1S/4O.Os
Formel vikt 255.9411
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Osmium Tetroxide 4 %