Läs mer
Osmiumtetroxid, 99,9+%, (spårmetallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10042610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
500mg
5g
Produktkod. 10042610
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För ultraspåranalys, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20816-12-0
Molekylformel O4Os
Molekylvikt (g/mol) 254.23
MDL-nummer MFCD00011150
InChI-nyckel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-namn tetraoxoosmium
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 130.0°C
Kemiskt namn eller material Osmium tetroxide
Smältpunkt 40.0°C to 42.0°C
Färg Färglös till gul
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 mg
Analysprocentintervall 99.9+%
Linjär formel OsO4
Fieser 01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236
Merck Index 15, 6990
Löslighetsinformation Passes test
Formel vikt 254.2
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Ampull
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Osmium(VIII)-tetroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P330-Skölj munnen.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.