Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 130°C |
| Kemiskt namn eller material | Osmium tetroxide |
| Smältpunkt | 39.5°C to 41°C |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 mg |
| Linjär formel | OsO4 |
| UN-nummer | UN2471 |
| Löslighetsinformation | Slightly soluble in water |
| Formel vikt | 254.23g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Visa mer |