Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osmium Tetroxide |
| Kvantitet | 250 mg |
| Linjär formel | OsO4 |
| UN-nummer | 2471 |
| Formel vikt | 254.23g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Kvalitet | ReagentPlus |
| Ångtryck | 7mmHg (20°C) |
| Densitet | Vapor Density: 8.8 (vs air) |