Läs mer
Osmium Tetroxide Solution, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15688340 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
2 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15688340 2 mL Glass Bottle 2ml
1 options
Produktkod. 15688340 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2517552ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium Tetroxide Solution
CAS 20816-12-0
Kvantitet 2 mL
Molekylformel O4Os
Linjär formel OsO4
MDL-nummer MFCD00011150
UN-nummer UN3287
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
InChI-nyckel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
IUPAC-namn tetraoxoosmium
Molekylvikt (g/mol) 254.23
PubChem CID 30318
Formel vikt 254.23g/mol
Procent renhet 0%
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck 3.55psi (55°C), 1.23psi (20°C)
Densitet 1.0g/mL at 20°C, 1.04g/mL at 25°C