Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osmium Tetroxide Solution |
| Namnnotering | Contains tert-butyl hydroperoxide as stabilizer |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 5 mL |
| Linjär formel | OsO4 |
| UN-nummer | UN3286 |
| Flampunkt | 4°C (39.2°F) |
| Formel vikt | 254.23g/mol |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Ångtryck | 6.76psi (55°C), 5.42psi (20°C) |
| Visa mer |