Läs mer
Osmium(VIII) oxide, 2% aq. soln.
Produktkod. 15442237
Change view
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15442237 2 mL 2ml
15452237 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045384.9W
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII)oxid används i stor utsträckning som oxidant i organisk syntes för att oxidera alkener till vicinala dioler samt i den skarpa oxiamineringen för att ge vicinala aminoalkoholer. Det är involverat i den oxidativa klyvningen av alkener (Lemieux-Johnson-oxidation) i samband med natriumperjodat. Den finner tillämpning inom transmissionselektronmikroskopi (TEM) som färgningsmedel. Det är involverat i främjandet av oxidativ klyvning av grafenlager i kolnanorör och som en mellanprodukt vid raffinering av osmiummalm. Som en lipidfärgning är den användbar vid svepelektronmikroskopi (SEM) som ett alternativ till sputterbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20816-12-0
Molekylformel O4Os
Molekylvikt (g/mol) 254.23
MDL-nummer MFCD00011150
InChI-nyckel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-namn tetraoxoosmium
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium (VIII) oxide
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 mL
UN-nummer UN3287
Merck Index 14,6893
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Formel vikt 254.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2% aq. soln.
Odör Chlorine-like
Känslighet Air Sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Nombre del producto
  • Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Osmium(VIII) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.