Läs mer
Osmium(VIII) oxide, 2% aq. soln.
Produktkod. p-7059840
Kvantitet:
2 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Produktkod. 15442237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045384.9W
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Osmium(VIII)oxid används i stor utsträckning som oxidant i organisk syntes för att oxidera alkener till vicinala dioler samt i den skarpa oxiamineringen för att ge vicinala aminoalkoholer. Det är involverat i den oxidativa klyvningen av alkener (Lemieux-Johnson-oxidation) i samband med natriumperjodat. Den finner tillämpning inom transmissionselektronmikroskopi (TEM) som färgningsmedel. Det är involverat i främjandet av oxidativ klyvning av grafenlager i kolnanorör och som en mellanprodukt vid raffinering av osmiummalm. Som en lipidfärgning är den användbar vid svepelektronmikroskopi (SEM) som ett alternativ till sputterbeläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20816-12-0
Molekylformel O4Os
Molekylvikt (g/mol) 254.23
MDL-nummer MFCD00011150
InChI-nyckel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-namn tetraoxoosmium
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osmium (VIII) oxide
Färg Färglös till gul
Fysisk form Vätska
Kvantitet 2 mL
UN-nummer UN3287
Merck Index 14,6893
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,chloroform,benzene,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride
Formel vikt 254.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2% aq. soln.
Odör Chlorine-like
Känslighet Air Sensitive
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Osmium(VIII) oxide, 2% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Osmium(VIII) oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.