Läs mer
Osmium(VIII) oxide, 99.8% (metals basis), Os 74.4% min
Beskrivning
Oxidation, katalysator vid Sharpless dihydroxyleringar Osmium(VIII)-oxid används i Sharpless-oxiamineringen för att ge vicinala aminoalkoholer. Det används för att oxidera alkener till de vicinala diolerna. Det fungerar som ett färgningsmedel som används i transmissionselektronmikroskopi för att ge kontrast till bilden och som en färgning för lipider i optisk mikroskopi. Som en polymerfärgning används den också för att färga selektivt sampolymerer, särskilt styren-butadien-segmentsampolymerer. Vidare är det involverat i syntesen av Isosteviol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 130°C |
| Kemiskt namn eller material | Osmium(VIII) oxide |
| Smältpunkt | 40.6°C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 10 x 1 g |
| Analysprocentintervall | 99.8% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride. |
| Formel vikt | 254.1 |
| Odör | Like chlorine |
| Utseende | Crystalline |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.