Läs mer
Osmium(VIII) oxide, 99.8% (metals basis), Os 74.4% min
Produktkod. p-4782035
Kvantitet:
0.5 g
1 g
10 x 1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
1g
Produktkod. 11346439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012103.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20816-12-0 | O4Os | 254.23 g/mol
Oxidation, katalysator vid Sharpless dihydroxyleringar Osmium(VIII)-oxid används i Sharpless-oxiamineringen för att ge vicinala aminoalkoholer. Det används för att oxidera alkener till de vicinala diolerna. Det fungerar som ett färgningsmedel som används i transmissionselektronmikroskopi för att ge kontrast till bilden och som en färgning för lipider i optisk mikroskopi. Som en polymerfärgning används den också för att färga selektivt sampolymerer, särskilt styren-butadien-segmentsampolymerer. Vidare är det involverat i syntesen av Isosteviol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20816-12-0
Molekylformel O4Os
Molekylvikt (g/mol) 254.23
MDL-nummer MFCD00011150
InChI-nyckel VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
PubChem CID 30318
IUPAC-namn tetraoxoosmium
LEDER O=[Os](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 130°C
Kemiskt namn eller material Osmium(VIII) oxide
Smältpunkt 40.6°C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 0.5 g
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
Formel vikt 254.1
Odör Like chlorine
Utseende Crystalline
Ångtryck 10 hPa (8mm Hg) at 20°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.