Läs mer
OSMR beta Antibody (469221) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Produktkod. 30171122 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
30171122 0.1 mL
1 options
Produktkod. 30171122 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB4389JF669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6931.50 SEK
    5827.50 SEK / 0.1ml
    Save 1104.00 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
OSMR beta Monoclonal specifically detects OSMR beta in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen OSMR beta
Användningsområden CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona 469221
Konjugera Janelia Fluor 669
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OSM Rβ, Glu28-Ser739, Accession # Q99650
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9180
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus