Learn More
OSMR beta Antibody (469221) [Janelia Fluor™ 669], R&D Systems™
Product Code. 30171122 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.10mL
Product Code. Quantity Unit Size
30171122 0.1 mL 0.10mL
1 options
Artikelnummer. 30171122 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4389JF669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6931.50 SEK
    5827.50 SEK / 0.1ml
    Save 1104.00 SEK
    15% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
OSMR beta Monoclonal specifically detects OSMR beta in Human samples. It is validated for CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OSMR beta
Applications CyTOF, ELISA, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 469221
Conjugate Janelia Fluor 669
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias IL-31 receptor subunit beta, IL-31R subunit beta, IL-31RB, IL-31R-beta, Interleukin-31 receptor subunit beta, MGC150627, MGC75127, oncostatin M receptor, oncostatin-M specific receptor beta subunit, oncostatin-M-specific receptor subunit beta, OSMR, OSMRB, OSMRBMGC150626, PLCA1
Host Species Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human OSM Rβ, Glu28-Ser739, Accession # Q99650
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9180
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.