Läs mer
Osoresnontrine, MedChemExpress
Beskrivning
Osoresnontrine (BI-409306) is a potent and selective PDE9A inhibitor, with an IC50 of 52 nM, and shows weak activity against other PDEs, such as PDE1A (IC50, 1.4 μM), PDE1C (IC50, 1.0 μM), PDE2A, PDE3A, PDE4B, PDE5A, PDE6AB, PDE7A, and PDE10A (IC50 all > 10 μM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Osoresnontrine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1189767-28-9 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17N5O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | BI-409306 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (240.89 mM) |
| Visa mer |