missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ospemifene, MedChemExpress

Produktkod. 16488426
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488426 100 mg
16484457 50 mg
16481436 200 mg
16458588 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488426 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0723

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.

Ospemifene is a non-estrogen selective estrogen receptor modulator (SERM), with Kis of 380 and 410 nM for estrogen receptor α (ERα) and ERβ, respectively. Ospemifene can be used for the research of vaginal atrophy and breast cancer.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ospemifene
CAS 128607-22-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H23ClO2
Kvantitet 100 mg
Synonym FC-1271a
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.93 mM)
LEDER ClCC/C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)\C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 378.89
Formel vikt 378.89
Procent renhet 99.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.