Läs mer
Ospemifene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ospemifene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23ClO2/c25-16-15-23(19-7-3-1-4-8-19)24(20-9-5-2-6-10-20)21-11-13-22(14-12-21)27-18-17-26/h1-14,26H,15-18H2/b24-23- |
| Formel vikt | 378.1387 |