Läs mer
Invitrogen™ Humant osteoaktivin (GPNMB) ProcartaPlex™ Simplex kit
Produktkod. 17895902
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17895902 96 tester
1 options
Produktkod. 17895902 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX01012449901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3320.00 SEK
    2390.40 SEK / Paket med 96
    Save 929.60 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Human Osteoactivin (GPNMB) ProcartaPlex Simplex Kit mäter osteoactivin (GPNMB) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering.
The Human Osteoactivin (GPNMB) ProcartaPlex Simplex Kit mäter osteoactivin (GPNMB) protein och är designat för att kunna kombineras med andra Simplex kit så att användare kan skapa sin egen multiplexpanel som använder Luminex xMAP teknologi för proteindetektion/kvantifiering. När man kombinerar flera Simplex-kit (dvs. när man inte använder en förkonfigurerad multiplexpanel), behövs endast ett buffertkit (säljs separat) för varje analysplatta oavsett plexstorlek.
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
•Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en –enda 25 50μ L prov
•Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 65 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Simplex kit
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Kombinerbar
Typ av pärla Magnetisk
Bead Region Osteoactivin (GPNMB) [29]
Analyskänslighet Såsom bestämt för sats 1: 18,6 pg/ml
Analysintervall Såsom bestämt för parti 1: –31 128,1 pg/ml
Formatera Simplex Kit (kombinerbar)
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Gen GPNMB
Gene Alias NMB, HGFIN, PLCA3, Transmembranglykoprotein NMB
Gen-ID (Entrez) 10457
Kompatibilitet med hög genomströmning Ja (384-brunnars Mix and Match-panel)
Interassay CV Fastställt för parti 1: 4,1 %
Intraassay CV Som fastställt för parti 1: 7,0 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Urin, Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter (CCS )
Provvolym Urin, Serum, Plasma: 25μ L
CCS: 50μ L
UniProt ID GPNMB
Innehåll och lagring 1 injektionsflaska Capture Beads (50x)
1 flaska biotinylerad detektionsantikropp (50x)
2 injektionsflaskor Standard Mix (lyofiliserad)
Förvara vid 2-8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi, Toxikologi
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.