Läs mer
MedChemExpress Osteogenic Growth Peptide, OGP
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.35% |
| CAS | 132996-61-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1523.74 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |