Läs mer
Osthole, TRC
Produktkod. 30134962
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134962 1 g
30006179 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO7035701G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 484-12-8
Molekylformel C15 H16 O3
Molekylvikt (g/mol) 244.29
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Osthole (6CI), 7-Methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, 8-(3-Methyl-2-butenyl)herniarin, NSC 31868, Osthol, Ostol, Ostole
IUPAC-namn 7-metoxi-8-(3-metylbut-2-enyl)kromen-2-ett
LEDER COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1CC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Osthole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Formel vikt 244.1099