Läs mer
Ostreasterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 24-methylene Cholesterol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h9,18,20,22-26,29H,3,7-8,10-17H2,1-2,4-6H3/t20-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1 |
| Formel vikt | 398.3549 |
| Procent renhet | >95% |