missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ostruthin Imperatorin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ostruthin Imperatorin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O3/c1-13(2)5-4-6-14(3)7-8-15-11-16-9-10-19(21)22-18(16)12-17(15)20/h5,7,9-12,20H,4,6,8H2,1-3H3/b14-7+ |
| Formel vikt | 298.1569 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?