Läs mer
SI Analytics™ Ostwald viskosimeter
Produktkod. 10693181 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Ungefärlig konstant:
0,01 tusen
0,03 tusen
Storlek:
0,4 mm diameter
0,5 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ungefärlig konstant Storlek Förpackningsstorlek
10693181 0,01 tusen 0,4 mm diameter Varje
10489342 0,03 tusen 0,5 mm diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10693181 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285404014
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Bestäm absolut och relativ kinematisk viskositet för vätskor med Newtonskt flödesbeteende. SI Analytics™ Ostwald Viscometer inkluderar ringmärken för att säkerställa att de kan kontrolleras med hjälp av manuella mätningar.
  • Lämplig för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter och hög- eller lågtemperaturmätningar
  • Med ringmärken
  • Utan konstanter
  • För manuella mätningar
  • Fyllnadsmängd på 3mL
  • Total längd 220 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Viskosimeter
Ungefärlig konstant 0,01 tusen
Inkluderar Ringmärke
För användning med (applikation) För manuella mätningar
Storlek 0,4 mm diameter
Volym (metrisk) 3 mL