Beskrivning
- Kalibrerad, med ringmärken, med konstant, för manuell mätning
- Idealisk för manuell mätning av transparenta vätskor, skummande vätskor, vätskeblandningar med mycket flyktiga komponenter, minsta mängd mätsubstans och/eller sköljmedelsmängder och högtemperatur- eller lågtemperaturmätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ostwald viskosimeter |
| Viskositetsområde | 10 cSt |
| Beskrivning | 0,7 mm diameter |
| Ungefärlig konstant | 0,1 |
| Inkluderar | Ringmärken |
| Material | Glas |
| Längd (metrisk) | 220 mm |
| Volym (metrisk) | 3 mL |